BP484
Clonazepam
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-(2-Chlorophenyl)-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
clonazepam
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccccc1C2=NCC(=O)Nc3ccc(cc23)N(=O)=O
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(19(21)22)5-6-13(11)18-14(20)8-17-15/h1-7H,8H2,(H,18,20)
DGBIGWXXNGSACT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)