BP433
Lithium lactate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Lactic acid lithium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lithium lactate
Stato
crystalline
Qualità
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Li+].CC(O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)