BP205
Isoprenaline hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±)-Isoproterenol hydrochloride, 1-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)-2-isopropylaminoethanol hydrochloride, N-Isopropyl-DL-noradrenaline hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
isoprenaline
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
165-175 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)