BP1000
Indapamide impurity B
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Chloro-N-(2-methyl-1H-indol-1-yl]-3-sulphamoylbenzamide, Dehydroindapamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
indapamide
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N)c1c(ccc(c1)C(=O)N[n]2c3c(cc2C)cccc3)Cl
InChI
1S/C16H14ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-9H,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)
LWCDXWWLUHMMJI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Lact. - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)