AP127P
Anticorpo di capra anti-IgG di topo, coniugato con HRP
0.8 mg/mL, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-mouse HRP antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
0.8 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Applicazioni
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WGK 3