M1625000
Methylnitrosoindoline
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-2-methyl-1-nitroso-1H-indole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
indapamide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1(C(Cc2c1cccc2)C)N=O
InChI
1S/C9H10N2O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10-12/h2-5,7H,6H2,1H3
KBCZSFIDYXEMTH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)