Documenti fondamentali
BCR611
Ground water (Br, low level)
BCR®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Confezionamento
4x25 ml
Risultati analitici
For more information please see:
BCR611
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)