BCR276
Zircaloy (C, N, O)
BCR®, certified reference material, cylinder (small, 0.2 g)
Sinonimo/i:
Zirconium tin alloy
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Stato
cylinder (small, 0.2 g)
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Risultati analitici
For more information please see:
BCR276
BCR276
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)