BCR133
Dibenzo[a,e]pyrene
BCR®, certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)cc3c4ccccc4c5cccc6ccc2c3c56
InChI
1S/C24H14/c1-2-8-17-16(6-1)14-22-19-10-4-3-9-18(19)20-11-5-7-15-12-13-21(17)24(22)23(15)20/h1-14H
KGHMWBNEMFNJFZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
BCR133
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)