B5774
Benzbromarone
analytical standard
Sinonimo/i:
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoyl)-2-ethylbenzofuran
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
~95%
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
InChI
1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
WHQCHUCQKNIQEC-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP2C19(1557) , CYP2C9(1559) , SLC22A12(116085)
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)