ARK2190
N,N-dimetilacetammide
Ph. Eur.
Produzione farmaceutica
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
914 °F
Limite di esplosione
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
164.5-166 °C (lit.)
Punto di fusione
−20 °C (lit.)
Densità
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)