Documenti fondamentali
E0276
Sigma-Aldrich
EPPS
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5% (titration)
Sinonimo/i:
Acido N-(2-idrossietil)piperazin-N′-(3-propansolfonico), Acido 4-(2-idrossietil)-1-piperazinpropansolfonico, Acido 4-(2-idrossietil)piperazin-1-propansolfonico, HEPPS
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H20N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.33
Beilstein:
3957385
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Grado
BioPerformance Certified
Saggio
≥99.5% (titration)
Stato
crystalline powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin and Total Aerobic Microbial Count, tested
pH
7.3-8.7
Intervallo di pH utile
7.3-8.7
pKa (25 °C)
8.0
pKa 
8
Punto di fusione
237-239 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 25 g + 50 mL, clear, colorless
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
λmax
A290 at ≤0.1 (C=33% w/w)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
OCCN1CCN(CCCS(O)(=O)=O)CC1
InChI
1S/C9H20N2O4S/c12-8-7-11-5-3-10(4-6-11)2-1-9-16(13,14)15/h12H,1-9H2,(H,13,14,15)
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
EPPS, o acido 4-(2-idrossietil)piperazin-1-propansolfonico (HEPPS) è una specie tampone zwitterionica che fa parte dei tamponi di Good. Mantiene stabile il pH di una soluzione efficacemente, cosa che è necessaria in molte reazioni biologiche e biochimiche. Il tampone EPPS è largamente usato in esperimenti con colture cellulari e nella ricerca in campo biologico.
Applicazioni
L′EPPS può essere usato come agente tampone per stabilizzare il pH in campioni di acqua marina nel corso di esperimenti di titolazione.
Caratteristiche e vantaggi
  • Certificato come BioPerformance, livello di qualità elevato (400), garantisce risultati attendibili e ripetibili.
  • Idoneo per tecniche che impiegano colture cellulari di mammifero.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
lonization Enthalpies of Some Common Zvvitterionic Hydrogen-lon Buffers (HEPES, PIPES, HEPPS and BES) for Biological Research
Roig T, et al.
Journal of Separation Science, 993(47), 899-90j-899-90j (1993)
Feng Xie et al.
Cancer letters, 364(2), 106-117 (2015-05-17)
Cervical cancer is often associated with eosinophil (EOS) infiltration, but the source and the role of EOS are still largely unknown. Our previous work has established that thymic stromal lymphopoietin (TSLP) can stimulate the growth of cervical cancer cell in
Xiannu Jin et al.
Journal of pharmacological and toxicological methods, 70(2), 188-194 (2014-08-26)
Malaria is a major health concern and affects over 300million people a year. Accordingly, there is an urgent need for new efficacious anti-malarial drugs. A major challenge in developing new anti-malarial drugs is to design active molecules that have preferable
Calvin R Justus et al.
Experimental cell research, 334(1), 100-113 (2015-04-08)
The effect of acidosis, a biochemical hallmark of the tumor microenvironment, on cancer progression and metastasis is complex. Both pro- and anti-tumorigenic effects of acidosis have been reported and the acidic microenvironment has been exploited for specific delivery of drugs
Anindya Sarkar et al.
The Journal of biological chemistry, 290(35), 21615-21628 (2015-07-03)
Heat shock protein 90 (hsp90) drives heme insertion into the β1 subunit of soluble guanylate cyclase (sGC) β1, which enables it to associate with a partner sGCα1 subunit and mature into a nitric oxide (NO)-responsive active form. We utilized fluorescence