97865
1,3-Diethylbenzene
≥98.0% (GC)
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.496
Densità
0.864 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1cccc(CC)c1
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
AFZZYIJIWUTJFO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- White spirit samples and Chinese crude oils by comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry (GC x GC TOFMS) operating on electron impact (EI) mode.
- Outdoor air samples by sampling on adsorbent tubes followed by determination using thermal desorption (TD) combined with GC-MS.
- Virgin olive oils by GC in combination with ion trap EI-MS.
- Atmospheric air samples by GC x GC TOFMS and field olfactometry techniques.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal