96382
Tris(2-chloroethyl) phosphate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Phosphoric acid tris(2-chloroethyl) ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<10 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. eboll.
192 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCCOP(=O)(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2
HQUQLFOMPYWACS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
449.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
232 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?