94777
DL-Amphetamine hydrochloride
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.5% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CC(N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N.ClH/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,10H2,1H3;1H
SEVKYLYIYIKRSW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Brain, Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)