940356
GPhos Pd G3 ChemBeads
Sinonimo/i:
Methanesulfonato[Dicyclohexyl[3-(1,1-dimethylethoxy)-6-methoxy-2′,6′-bis(1-methylethyl)[1,1′-biphenyl]-2-yl]phosphine](2′-amino-1,1′-biphenyl-2-yl)palladium(II) ChemBeads
About This Item
Stato
solid
Livello qualitativo
Composizione
, 4-6 wt. % (loading)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
CC(C(C=CC=C1C(C)C)=C1C(C(OC)=CC=C2OC(C)(C)C)=C2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)C.[MsO][Pd]5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C7N5
InChI
InChI=1S/C35H53O2P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-24(2)28-20-15-21-29(25(3)4)32(28)33-30(36-8)22-23-31(37-35(5,6)7)34(33)38(26-16-11-9-12-17-26)27-18-13-10-14-19-27;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h15,20-27H,9-14,16-19H2,1-8H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
PLMOFCQYSAAMKA-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)