92718
1-(Trimethylsilyl)imidazole - Pyridine mixture
for GC derivatization, LiChropur™
Sinonimo/i:
Silylating mixture VII, TMSI+Pyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Descrizione
1:4 (v/v)
Stato
liquid
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Densità
0.98 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccncc1.C[Si](C)(C)n2ccnc2
InChI
1S/C6H12N2Si.C5H5N/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8;1-2-4-6-5-3-1/h4-6H,1-3H3;1-5H
PFVKFOIOKNIZKY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs