85432
Silylating mixture II according to Horning
for GC derivatization, LiChropur™
Sinonimo/i:
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide – chlorotrimethylsilane – 1-(trimethylsilyl)imidazole mixture, BSA+TMCS+TMSI 3:2:3, TMSIm/BSA/TMCS 3/3/2 (v/v/v)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C8H21NOSi2.C6H12N2Si.C3H9ClSi/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7;1-9(2,3)8-5-4-7-6-8;1-5(2,3)4/h1-7H3;4-6H,1-3H3;1-3H3
QSBHIAMPMUWWFU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Componenti
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs