Documenti fondamentali
85433
Supelco
Silylating mixture III
for GC derivatization, LiChropur
Sinonimo/i:
N,O-Bis-(trimethylsilyl)-trifluoracetamid – chlorotrimethylsilane – 1-(trimethylsilyl)imidazole mixture, 1-(Trimethylsilyl)imidazole/BSTFA/TMCS 3/3/2 (v/v/v), N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide/TMSIM/TMCS 3/3/2 (v/v/v)
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NA.22
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Stato
liquid
Qualità
LiChropur
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Densità
0.944 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)Cl.C[Si](C)(C)Cl.C[Si](C)(C)n1ccnc1.C[Si](C)(C)n2ccnc2.C[Si](C)(C)n3ccnc3.C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F.C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F.C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
QYDKGXJRRBFPPM-BZSKPOBNSA-N
Descrizione generale
Silylating mixture III is one of the most potent general silylating agents used for gas chromatography derivatization, comprising of N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA), 1-(trimethylsilyl)imidazole (TMSIM) and trimethylchlorosilane (TMCS) in the ratio 3:3:2.
Altre note
Powerful and general silylating mixture
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
37.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
3 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
C.E. Kientz et al.
Journal of Chromatography A, 355, 229-229 (1986)
J.M. Halket et al.
Journal of Chromatography A, 192, 434-434 (1980)
Articoli
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs