918709
5,6-Dihydroxyindole
Sinonimo/i:
Dopamine lutine, Indolylquinol
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=CC(C=CN2)=C2C=C1O
InChI
1S/C8H7NO2/c10-7-3-5-1-2-9-6(5)4-8(7)11/h1-4,9-11H
SGNZYJXNUURYCH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)