916250
[(IMes)AuCl]
Umicore
Sinonimo/i:
Chloro[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I), 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene gold(I) chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>300 °C
>300 °C
Stringa SMILE
Cl[Au].Cc1cc(C)c(N2[C]N(C=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2.Au.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
YFUIKJIITPMUAT-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)