90833
3-Carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropanoic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
3-Carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropionic acid, CMPF, Propylurofuranic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(CCC1=C(C(O)=O)C(C)=C(CCC)O1)=O
InChI
1S/C12H16O5/c1-3-4-8-7(2)11(12(15)16)9(17-8)5-6-10(13)14/h3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
WMCQWXZMVIETAO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)