907553
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
≥95%
Sinonimo/i:
Phenyl 6-O-tert-butyldimemthylsilyl-1-thio-α-D-mannoside
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
chunks
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Si](OC[C@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)Sc2ccccc2)(C(C)(C)C)(C)C
InChI
TWBUWRKSGDZICZ-UHDSXZAQSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)