Documenti fondamentali
907529
Sigma-Aldrich
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-((benzyloxy)methyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
≥95%
Sinonimo/i:
Phenyl 6-O-benzyl-1-thio-α-D-mannoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
>300 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S([C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]2O)O)O)COCc3ccccc3)c1ccccc1
InChI
WMSWWJHIVWFJLE-ZSXDVEMLSA-N
Applicazioni
This is a protected mannopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has α-phenylthio and 6-benzyl protecting groups.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)