90515
Micro particles based on polymethacrylate
analytical standard, size: 8 μm
Sinonimo/i:
PMMA microbeads, 2-Propenoic acid,2-methyl homopolymer, 2-methyl-2-propenoic acid homopolymer, Microparticles based on PMAA, Microparticles based on poly(methacrylic acid), Polymethacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Stato
particles
suspension
Concentrazione
10% (solids)
Dimensione particelle
8 μm std dev <0.15 μm, coeff var <2%
applicazioni
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Also used:
- to identify the mechanical effects of PMMA microplastics on model cell membranes
- in optical detection techniques that monitor the presence of micron-sized particles in water
Caratteristiche e vantaggi
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?