90287
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-marked
analytical standard, size: 10 μm
Sinonimo/i:
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Forma fisica
aqueous suspension
particles
Concentrazione
2.5% (solids)
Copertura della superficie
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
Dimensione particelle
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
Fluorescenza
λex 490 nm; λem 525
applicazioni
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Categorie correlate
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..