901903
Sodium nitrite
anhydrous, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Tensione di vapore
<0.0001 hPa ( 25 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
914 °F
pH
9
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- Disodium nitrite, an additive compound of sodium nitrite and sodium.: This study investigates the formation and properties of disodium nitrite, a compound formed by the reaction of sodium nitrite and sodium. The research provides insights into the chemical behavior and potential applications of sodium nitrite in various industrial processes (Journal of the Chemical Society, Transactions, 1917).
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)