15736
Sodium nitrate
analytical standard
Sinonimo/i:
E251, Chile salpeter
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.995% trace metals basis
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
306 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 874 g/L at 20 °C
Cationi in tracce
B: ≤1 mg/kg
Compatibilità
conforms to structure for Infrared spectrum
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Ham using reversed-phase high-performance liquid chromatography with diode array detection (RP-HPLC-DAD).
- Human saliva samples using ion chromatography (IC) technique.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?