Documenti fondamentali
901786
Sigma-Aldrich
nitro-Grela SI-o-tolyl
≥95%
Sinonimo/i:
(1,3-Di-o-tolylimidazolidin-2-ylidene)dichloro(2-isopropoxy-5-nitrobenzylidene)ruthenium(II)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H29Cl2N3O3Ru
Peso molecolare:
615.51
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
≥300 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
This is an olefin metathesis catalyst that is efficient in reactions with sterically crowded substrates.
Note legali
Sold in collaboration with Apeiron Synthesis, Inc. Research quantities are 100 g / customer / year. For quantities that exceed the research limit, please contact the supplier at www.apeiron-synthesis.com.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)