Documenti fondamentali
902000
Sigma-Aldrich
UltraNitroCat
≥95%
Sinonimo/i:
(1-(2,6-Diethylphenyl)-3,5,5-trimethyl-3-phenylpyrrolidin-2-ylidene)dichloro(2-isopropoxy-5-nitrobenzylidene)ruthenium(II)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H40Cl2N2O3Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
684.66
Codice UNSPSC:
12352101
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Disponibilità
available only in USA
Punto di fusione
>300 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
UltraNitroCat is efficient in macrocyclization. Reactions can be run at 30 to 85 °C. The following reaction solvents are compatible: toluene, ethyl acetate, dimethylcarbonate, and CPME (cyclopentyl methyl ether).
Note legali
Sold in collaboration with Apeiron Synthesis, Inc. Research quantities are 100 g / customer / year. For quantities that exceed the research limit, please contact the supplier at www.apeiron-synthesis.com.
WO 2017/055945
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Cyclic Alkyl Amino Ruthenium Complexes-Efficient Catalysts for Macrocyclization and Acrylonitrile Cross Metathesis
Gawin R, et al.
ACS Catalysis, 7 (8), 5443-5449 (2017)