88103
Tetrapropylammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cationic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (AT)
Stato
crystals
Qualità
LiChropur™
tecniche
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Assorbanza UV
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Compatibilità
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
[Br-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)