84657
Micro particles based on polymethacrylate
size: 40 μm
Sinonimo/i:
2-Propenoic acid,2-methyl homopolymer, 2-methyl-2-propenoic acid homopolymer, Microparticles based on PMAA, Microparticles based on poly(methacrylic acid), Polymethacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
suspension
Concentrazione
10% (solids)
Dimensione particelle
40 μm std dev <0.8 μm, coeff var <2%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)