83275
4-Pyrrolidinopyridine
purum, ≥98.0% (NT)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (NT)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
54-58 °C (lit.)
55-61 °C
Solubilità
methanol: 0.1 g/mL, clear
Stringa SMILE
C1CCN(C1)c2ccncc2
InChI
1S/C9H12N2/c1-2-8-11(7-1)9-3-5-10-6-4-9/h3-6H,1-2,7-8H2
RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?