Documenti fondamentali
213373
Sigma-Aldrich
4-Pyrrolidinopyridine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Beilstein:
472443
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
54-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCN(C1)c2ccncc2
InChI
1S/C9H12N2/c1-2-8-11(7-1)9-3-5-10-6-4-9/h3-6H,1-2,7-8H2
RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Catalyst employed in polymerization reactions. Ligand in metal complexes.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 50, 149-149 (1993)
Polyhedron, 12, 689-689 (1993)
Polymer, 34, 1297-1297 (1993)
Brian L Hodous et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(34), 10006-10007 (2002-08-22)
The first method for the catalytic enantioselective addition of amines (specifically, pyrroles) to ketenes has been developed, and it has been demonstrated that the resulting acylpyrroles can be transformed into a broad spectrum of useful derivatives. On the basis of
A method for the synthesis of isomerically pure saturated mixed-chain phosphatidylcholines.
J T Mason et al.
Analytical biochemistry, 113(1), 96-101 (1981-05-01)