77869
(S)-(−)-α-Methylbenzylamine
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-1-Phenylethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for chiral derivatization
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D −30±1°, c = 10% in ethanol
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Qualità
LiChropur™
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
n20/D 1.528
P. eboll.
187 °C (lit.)
Densità
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m0/s1
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms