52063
Cadaverine
analytical standard
Sinonimo/i:
1,5-Diaminopentane, 1,5-Pentanediamine, Pentamethylenediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (GC)
96.5-103.5% (T)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤1.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.457-1.459
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
178-180 °C (lit.)
Punto di fusione
14-16 °C (lit.)
Densità
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Food samples using an electrochemical disposable screen-printed device consisting of two working electrodes in array mode and reversed-phase high-pressure liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD).
- Biological matrices using reversed-phase liquid chromatography separation coupled to electrospray ionization-ion trap tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-ITMS/MS).
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
HPLC Analysis of Biogenic Amines on Ascentis® RP-Amide