77264
Octadecafluorodecahydronaphthalene
(cis+trans), ≥94% (GC)
Sinonimo/i:
Perfluorodecahydronaphthalene, Perfluorodecalin
Saggio
≥94% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.314 (lit.)
P. ebollizione
141-143 °C (lit.)
Densità
1.941 g/mL at 20 °C (lit.)
1.941 g/mL at 20 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C1(F)F
InChI
1S/C10F18/c11-1-2(12,5(17,18)9(25,26)7(21,22)3(1,13)14)6(19,20)10(27,28)8(23,24)4(1,15)16
UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)