359238
Perfluorooctane
98%
Sinonimo/i:
Octadecafluorooctane
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. eboll.
103-104 °C (lit.)
Punto di fusione
−25 °C (lit.)
Densità
1.766 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F18/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)26
YVBBRRALBYAZBM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Perfluorooctane, an oxygen carrier, is an alkane that is used as a solvent for dissolving gaseous solutes.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3