76078
L-metionina sulfoximina
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
L-S-(3-ammino-3-carbossipropil)-S-metilsulfoximina
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (rel., HPLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +10.8 to +14.0°, c = 1 in H2O
Concentrazione
95-102 % (w/w) (HPLC)
Impurezze
≤0.1% each single unknown impurity (rel.)
≤0.5% sulfated ash
≤0.5% water (Karl Fischer)
≤1% methionine sulfone (rel.)
≤1% methionine sulfoxide (rel.)
≤10 mg/kg azide
≤2% methionine (rel.)
≤5000 ppm ethanol (GC-HS)
Punto di fusione
>210 °C (dec.) (lit.)
Compatibilità
complies for H-NMR
complies for identity (HPLC)
Stringa SMILE
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
LC/MS Analysis of L-Methionine Sulfoximine and Sulfone on Ascentis® Express OH5
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine; L-Methionine sulfoxide