76040
Palladium Matrix Modifier
for graphite furnace-AAS
Sinonimo/i:
Palladium(II) nitrate – nitric acid solution, Palladium modifier
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for graphite furnace-AAS
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
PM
Mr 230.41 g/mol
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: palladium
Concentrazione
10.0 g/L±0.3 g/L Pd
Cationi in tracce
Ag: ≤0.1 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Cd: ≤0.001 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Se: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.02 mg/kg
Stringa SMILE
[Pd].O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.Pd/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);
UVCRDXRRYBAMHB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?