203041
Cesium nitrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Nitric acid cesium salt
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
crystals and lumps
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
414 °C (lit.)
Densità
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?