Key Documents
1.02856
Supelco
Cesium nitrate 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Sinonimo/i:
Cesium nitrate 99+, Caesium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CsNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
232-146-8
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99% (acidimetric)
Forma fisica
crystalline
Potenza
2390 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
401 °C
Solubilità
239.5 g/L
Densità
3.64 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1500 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1