Key Documents
75712
Sigma-Aldrich
Diethyl oxalate
purum, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Diethyl ethanedioate, Ethyl oxalate
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCOCOOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Beilstein:
606350
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
5.03 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 47 °C)
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.410 (lit.)
n20/D 1.410
P. eboll.
185 °C (lit.)
Punto di fusione
−41 °C (lit.)
Densità
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hina Zafar et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 142, 8-19 (2014-12-10)
A condensation reaction between 1,2-diphenylethane-1,2-dione dihydrazone (DPEDDH) and dimethyl or diethyloxalate in methanol resulted in a novel Schiff base octaazamacrocyclic ligand, (L): (6,7,14,15-tetraoxa-2,3,10,11-tetraphenyl-1,4,5,8,9,12,13,16-octaazacyclohexadecane-1,3,9,11-tetraene). Subsequently metal complexes of the type [MLX2] and [CuL]X2; (M=Mn(II), Co(II), Ni(II) and Zn(II); X=Cl or NO3)