Documenti fondamentali
1.09910
Supelco
Iodine solution
c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
About This Item
Codice UNSPSC:
12141916
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Iodine solution,
pH
6.7 (20 °C in H2O)
Livello qualitativo
Densità
1.38 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
20-25°C
Descrizione generale
for 1000 ml, c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2