Documenti fondamentali
75450
Supelco
(−)-Calcium hydroxycitrate tribasic
analytical standard
Sinonimo/i:
(−)-Hydroxycitric acid tricalcium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10Ca3O16
Numero CAS:
Peso molecolare:
530.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤15% water
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O[C@H](C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@@H](O)[C@@]1(O)CC(=O)O[Ca]OC1=O)[C@@]2(O)CC(=O)O[Ca]OC2=O
InChI
1S/2C6H8O8.3Ca/c2*7-2(8)1-6(14,5(12)13)3(9)4(10)11;;;/h2*3,9,14H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;;3*+2/p-6/t2*3-,6+;;;/m11.../s1
RVEPHTVUPANNSH-IFDHGPESSA-H
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Hesperidin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1794
Hesperidin
Isorhamnetin ≥95.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
17794
Isorhamnetin
Acido L-ascorbico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1008
Acido L-ascorbico
Jun Sang Yu et al.
Planta medica, 83(11), 895-900 (2017-03-14)
This study assessed the inhibitory effects of