Documenti fondamentali
75264
Supelco
Oakmoss Extract
1 mg/mL in ethanol, analytical standard
Sinonimo/i:
Extract from Evernia prunastri
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Concentrazione
1 mg/mL in ethanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Oakmoss extract has been used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in fragrance mix using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
GC-MS analysis of allergens in plant oils meant to cosmetics
Kaloustian J, et al.
Oleagineux, Corps gras, Lipides, 14(2), 110-115 (2007)