91420
Chloroatranol
analytical standard
Sinonimo/i:
3-Chloro-2,6-dihydroxy-4-methylbenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(C1=C(O)C(Cl)=C(C)C=C1O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-4-2-6(11)5(3-10)8(12)7(4)9/h2-3,11-12H,1H3
IOTAGSGSURFFDS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)