Documenti fondamentali
74382
Supelco
N-Heptafluorobutyrylimidazole
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
1-(Perfluorobutyryl)imidazole, NSC 151966
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3F7N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
98.5-101.0% (wt., NT)
Stato
liquid
Qualità
LiChropur
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3865 (lit.)
P. ebollizione
161 °C (lit.)
Densità
1.490 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C7H3F7N2O/c8-5(9,6(10,11)7(12,13)14)4(17)16-2-1-15-3-16/h1-3H
MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N-Heptafluorobutyrylimidazole may be used as a derivatizing agent in the analysis of aminoglycoside drugs such as gentamicin, tobramycin, netihnicin, and amikacin in samples of human serum using gas chromatography (GC).
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
J W Mayhew et al.
Journal of chromatography, 151(2), 133-146 (1978-04-11)
A gas-liquid chromatographic (GLC) method is presented for the rapid analysis of gentamicin, tobramycin, netilmicin, and amikacin from human serum. This procedure may have application to all aminoglycoside drugs. The three isomers of gentamicin are resolved as two bands, while