Documenti fondamentali
74323
Supelco
1-Nonene
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.24
Beilstein:
1698439
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.35 (vs air)
Tensione di vapore
11 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.416 (lit.)
n20/D 1.416
P. ebollizione
146 °C (lit.)
Punto di fusione
−81 °C (lit.)
Densità
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCC=C
InChI
1S/C9H18/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3H,1,4-9H2,2H3
JRZJOMJEPLMPRA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal