Documenti fondamentali
262269
Sigma-Aldrich
1-Heptene
97%
Sinonimo/i:
1-n-Heptene
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.19
Beilstein:
1098332
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
101 mmHg ( 37.7 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
505 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.400 (lit.)
P. ebollizione
94 °C (lit.)
Punto di fusione
−119 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.0182 g/L at 25 °C
Densità
0.697 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
Stringa SMILE
CCCCCC=C
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h3H,1,4-7H2,2H3
ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Heptene is an aliphatic hydrocarbon. It is used as a reagent as well as a solvent in organic synthesis. It also acts as an organic additive in some reactions.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
15.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-9.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
3-Methylindole 98%
Sigma-Aldrich
M51458
3-Methylindole
2-Bromoheptane technical grade
Sigma-Aldrich
292389
2-Bromoheptane
Cyclohexene inhibitor-free, ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
125431
Cyclohexene
Valeraldehyde 97%
Sigma-Aldrich
110132
Valeraldehyde
2-feniletanolo ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
77861
2-feniletanolo
Liquid phase alkylation of toluene with 1-heptene over a HFAU zeolite: evidence for transalkylation between toluene and non-desorbed products.
Da Z, et al.
Applied Catalysis A: General, 182(2), 407-411 (1999)
Hiroshi Toda et al.
Applied and environmental microbiology, 81(6), 1919-1925 (2015-01-04)
We describe the development of biocatalysis for producing optically pure straight-chain (S)-epoxyalkanes using styrene monooxygenase of Rhodococcus sp. strain ST-10 (RhSMO). RhSMO was expressed in the organic solvent-tolerant microorganism Kocuria rhizophila DC2201, and the bioconversion reaction was performed in an